Få mere at vide
1,8-oktenditithiol, 99%
Artikelnummer. 10721915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721915 1 g Glasflaske 1g
10115520 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721915 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310620010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-62-4
Molekylær formel C8H18S2
Molekylvægt (g/mol) 178.35
MDL nummer MFCD00003574
InChI nøgle PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
IUPAC navn octan-1,8-dithiol
SMIL SCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Octanedithiol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 269,0 °C til 270,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HS(CH2)8SH
Brydningsindeks 1,5030 til 1,5050
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 178.36
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske