Få mere at vide
1,8-oktenditiol, 98%
Artikelnummer. 11430578
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430578 25 g 25g
11410578 1 g 1g
11420578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24693.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-62-4
Molekylær formel C8H18S2
Molekylvægt (g/mol) 178.35
MDL nummer MFCD00003574
InChI nøgle PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
IUPAC navn octan-1,8-dithiol
SMIL SCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Octanedithiol
Tæthed 0.96
Kogepunkt 269 °C til 270 °C
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.505
Mængde 25 g
Beilstein 1735431
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 178.36
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Octanedithiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Octanedithiol