Få mere at vide
1,8-oktenditiol, 98%
Artikelnummer. 11410578
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410578 1 g 1g
11420578 5 g 5g
11430578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24693.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-62-4
Molekylær formel C8H18S2
Molekylvægt (g/mol) 178.35
MDL nummer MFCD00003574
InChI nøgle PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
IUPAC navn octan-1,8-dithiol
SMIL SCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Octanedithiol
Tæthed 0.96
Kogepunkt 269°C to 270°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.505
Mængde 1 g
Beilstein 1735431
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 178.36
Procent renhed 98%