Få mere at vide
1,8-oktanediol, TRC
Artikelnummer. 30426908
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30426908 250 g
1 options
Artikelnummer. 30426908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO237305250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Octanediol
CAS 629-41-4
Molekylær formel C8 H18 O2
Mængde 250 g
Synonym 1,8-Octanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,8-Dihydroxyoctane, 1,8-Octamethylene glycol, 1,8-Octyleneglycol, NSC 81228, Octamethylene glycol, Octane-1,8-diol, α,ω-Octanediol, ω-Octanediol
InChI formel InChI=1S/C8H18O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
SMIL OCCCCCCCCO
IUPAC navn oktan-1,8-diol
Molekylvægt (g/mol) 146.23
Formel vægt 146.1307