Få mere at vide
1,8-oktendiol, 98%
Artikelnummer. 15299626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15299626 100 g 100g
15219626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15299626 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129381000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-41-4
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
InChI nøgle OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69420
ChEBI CHEBI:44630
IUPAC navn octan-1,8-diol
SMIL C(CCCCO)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Octanediol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60,0 °C til 62,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 278,8 °C
Flammepunkt 128 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO(CH2)8OH
Mængde 100 g
Beilstein 01, 490
Synonym 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig i vand.
Viskositet 20,6 mPa (70 °C)
Formel vægt 146.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Octanediol, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.