Få mere at vide
1,8-oktendiol, 98%
Artikelnummer. 15219626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15219626 25 g 25g
15299626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219626 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129380250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-41-4
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
InChI nøgle OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69420
ChEBI CHEBI:44630
IUPAC navn octan-1,8-diol
SMIL C(CCCCO)CCCO
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Octanediol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60.0°C to 62.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 278.8°C
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO(CH2)8OH
Mængde 25 g
Beilstein 01, 490
Synonym 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water.
Viskositet 20.6 mPa.s (70°C)
Formel vægt 146.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Octanediol, 98%
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.