Få mere at vide
1,8-oktadiol, 98+%
Artikelnummer. 11488366
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488366 25 g 25g
11498366 100 g 100g
11408376 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15402.14
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
1,8-Octandiol bruges i kosmetik, parfume, blæk, essens og i UV-belægning. Det fungerer som en forløber i syntesen af polymer og i fremstillingen af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,8-Octandiol bruges i kosmetik, parfume, blæk, essens og i UV-belægning. Det fungerer som en forløber i syntesen af polymer og i fremstillingen af lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrechlorider syre, anhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-41-4
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00002989
InChI nøgle OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69420
ChEBI CHEBI:44630
IUPAC navn octan-1,8-diol
SMIL C(CCCCO)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Octanediol
Smeltepunkt 58 °C til 61 °C
Kogepunkt 171 °C til 173 °C (20 mm)
Flammepunkt 148 °C (298 °F)
Analyseprocentområde ≥98%
Lineær formel HO(CH2)8OH
Mængde 25 g
Beilstein 1633499
Synonym 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 146.23
Procent renhed ≥98%