Få mere at vide
1,8-Octanedioic-d12 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanedioic Acid-D12 |
| CAS | 169397-99-3 |
| Molekylær formel | C8 D12 H2 O4 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Octanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-d12 acid (9 CI), Suberic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-d12 acid, 1,8-Octanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-d12 Acid, 1,6-Hexanedicarboxylic Acid-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d12, Octanedioic acid-d12, Octanedioic Acid-D12, Suberic acid-d12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecadeuteriooctanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.2683 |
| Formel vægt | 186.1645 g/mol |
| Vis mere |