Få mere at vide
1,8-Nonadiyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430238
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430238 25 g 25g
11420238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23784.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2396-65-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Det bruges som startreagens ved syntesen af 2,6-hexadecadiynsyre, 2,6-nonadecadiynsyre og 2,9-hexadecadiynsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som startreagens i syntesen af 2,6-hexadecadiynsyre, 2,6-nonadecadiynsyre og 2,9-hexadecadiynsyre.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra tungmetalpulvere og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2396-65-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00008581
InChI nøgle DMOVPHYFYSASTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-nonadiyne, acmc-1cak0, 1,8-nonadiyne,, 1,8-nonadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 16969
IUPAC navn nona-1,8-diyn
SMIL C#CCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Nonadiyne
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 0.799
Kogepunkt 55°C to 56°C (13 mmHg)
Flammepunkt 41°C (105°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel HC≡C(CH2)5C≡CH
Brydningsindeks 1.449
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1733443
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 120.2
Procent renhed 97%