Få mere at vide
1,8-Nonadiyn, 97%
Beskrivelse
Det bruges som startreagens ved syntesen af 2,6-hexadecadiynsyre, 2,6-nonadecadiynsyre og 2,9-hexadecadiynsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som startreagens i syntesen af 2,6-hexadecadiynsyre, 2,6-nonadecadiynsyre og 2,9-hexadecadiynsyre.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra tungmetalpulvere og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Nonadiyne |
| Smeltepunkt | -21 °C |
| Tæthed | 0.799 |
| Kogepunkt | 55 °C til 56 °C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 41 °C (105 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Lineær formel | HC≡C(CH2)5C≡CH |
| Brydningsindeks | 1.449 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Vis mere |