Få mere at vide
1,8-naftoisk anhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalic anhydride |
| CAS | 81-84-5 |
| Molekylær formel | C12 H6 O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Naphthalic anhydride (7CI,8CI), 1,8-Naphthalenedicarboxylic acid anhydride, 1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, 1,8-Naphthalic acid anhydride, 1,8-Naphthalic anhydride, 1,8-Naphthanoic anhydride, 1,8-Naphthoic anhydride, NSC 5747, Protect, Protect (agrochemical) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H |
| SMIL | O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Formel vægt | 198.0317 |