Få mere at vide
1,8-naftoisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30466067
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30466067 500 g
1 options
Artikelnummer. 30466067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN345300500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalic anhydride
CAS 81-84-5
Molekylær formel C12 H6 O3
Mængde 500 g
Synonym Naphthalic anhydride (7CI,8CI), 1,8-Naphthalenedicarboxylic acid anhydride, 1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, 1,8-Naphthalic acid anhydride, 1,8-Naphthalic anhydride, 1,8-Naphthanoic anhydride, 1,8-Naphthoic anhydride, NSC 5747, Protect, Protect (agrochemical)
InChI formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H
SMIL O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Formel vægt 198.0317