Få mere at vide
1,8-Naphthalimid, 98%
Artikelnummer. 11453118
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453118 50 g 50g
11443118 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18856.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 81-83-4 | C12H7NO2 | 197,193 g/mol
Det er et nyttigt materiale til anvendelse i phosphorescensfarve-doterede organiske lysemitterende dioder (oled), hulblokerende og elektronledende materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et nyttigt materiale til anvendelse i phosphorescensfarvedoterede organiske
lysemitterende dioder (oleds), hulblokerende og elektronledende materiale.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-83-4
Molekylær formel C12H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 197.193
MDL nummer MFCD00006920
InChI nøgle XJHABGPPCLHLLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalimide, naphthalimide, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1,8-naphthalenedicarboximide, benzo de isoquinoline-1,3-dione, unii-gi0tv19gbn, naphthalene-1,8-dicarboximide, gi0tv19gbn
PubChem CID 66491
IUPAC navn benzo[de]isoquinolin-1,3-dion
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)NC(=O)C3=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Naphthalimide
Smeltepunkt 299 °C til 303 °C
Mængde 50 g
Beilstein 153150
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 197.2
Procent renhed 98%