Få mere at vide
1,8-Naphthalimid, 98%
Beskrivelse
Det er et nyttigt materiale til anvendelse i phosphorescensfarve-doterede organiske lysemitterende dioder (oled), hulblokerende og elektronledende materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
lysemitterende dioder (oleds), hulblokerende og elektronledende materiale.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Naphthalimide |
| Smeltepunkt | 299 °C til 303 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 153150 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 197.2 |
| Procent renhed | 98% |