Få mere at vide
1,8-Naphthalimide, 96%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Naphthalimide |
| CAS | 81-83-4 |
| Molekylær formel | C12H7NO2 |
| MDL nummer | MFCD00006920 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C1NC(C2=CC=CC3=CC=CC1=C23)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.19 |
| Procent renhed | 96% |