Få mere at vide
1,8-Naftalensäureanhydrid, 97%
Artikelnummer. 10781545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10781545 2.5 kg 2.5kg
10466940 100 g 100g
10655752 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10781545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128140025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-84-5
Molekylær formel C12H6O3
Molekylvægt (g/mol) 198.18
MDL nummer MFCD00006925
InChI nøgle GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC navn 3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Naphthalic anhydride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >269,0 °C
Farve Beige til Brun
Flammepunkt 272 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Mængde 2.5 kg
Beilstein 17, 521
Fieser 01,713
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i ethanol, opløselig i eddikesyre
Formel vægt 198.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,8-Naphthalic anhydride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.