Få mere at vide
1,8-naphthalsyreanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10655752
Brand: Thermo Scientific Acros 128145000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-84-5
Molekylær formel C12H6O3
Molekylvægt (g/mol) 198.18
MDL nummer MFCD00006925
InChI nøgle GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC navn 3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Naphthalic anhydride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >269.0°C
Farve Beige til Brun
Flammepunkt 272°C
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 17, 521
Fieser 01,713
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetic acid
Formel vægt 198.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,8-Naphthalic anhydride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.