Få mere at vide
1,8-naphthalsyreanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415623
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415623 50 g 50g
11425623 250 g 250g
11405623 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13519.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
1,8-naphthalsyreanhydrid bruges som frøbeskyttende middel og til fremstilling af farvestoffer og optiske blegemidler. Det bruges til fremstilling af naphthalimidanaloger, som finder anvendelse som anticancermidler. Desuden bruges det som fluorescerende blegemiddel til polymere materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,8-naphthalsyreanhydrid anvendes som frøbeskyttende middel og til fremstilling af farvestoffer og optiske blegemidler. Det bruges til fremstilling af naphthalimidanaloger, som finder anvendelse som anticancermidler. Desuden bruges det som fluorescerende blegemiddel til polymere materialer.
Opløselighed
Opløseligt i æter og alkohol. Lidt opløselig i eddikesyre. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-84-5
Molekylær formel C12H6O3
Molekylvægt (g/mol) 198.18
MDL nummer MFCD00006925
InChI nøgle GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC navn 3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Naphthalic anhydride
Smeltepunkt 269°C to 273°C
Mængde 50 g
Beilstein 153190
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ether and alcohol. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in water.
Formel vægt 198.18
Procent renhed 97%