Få mere at vide
Sharpsafe™ 1,8 L Sharps beholder
Artikelnummer. 17681645
Skift visning
Lukningsfarve:
Gul
Lilla
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve
17681645 Gul
17671645 Lilla
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17681645 Leverandør Sharpsafe™ Leverandørnr. 50502430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 DKK
    1385.12 DKK / Pakke med 75
    Spare 379.88 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VernaCare 5. generation Sharpsafe™ beholdere er fremstillet ved hjælp af vores genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning på dine behov for affaldshåndtering af skarpe genstande.
  • Gennem at kæmpe for forandring og banebrydende produktinnovation er vi stolte over at have introduceret verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
  • Designet specielt til sikker bortskaffelse af insulin og nålepenne vores 1,8 liter kan holde 20 nålepenne lodret* og har også en åbning til at fjerne nåle, hvis det kræves.
  • Vores 1,8 liter Sharpsafe™ beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
  • Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
  • *Baseret på en standard nålepenbredde på 17 mm
  • Egenskaber og fordele
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • 1,8 L nominel kapacitet, så 20 nålepenne kan bortskaffes lodret.
    • Halvgennemsigtigt låg - indholdet er synligt, når det er fyldt.
    • Flip top låg til midlertidig og endelig lukning
    • Valg af åbninger - Ikke-returgående ''kronbladsåbning'', skalpelbladsfjerneråbning, insulinpennålefjernelse har en uhindret åbning til store sprøjter og blodopsamlingsrørholdere
    • In-mold label - tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
    • Overholder nedenstående standarder
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.8 L
Certificeringer/compliance UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Lukningsfarve Gul
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 364 x 600 x 412 mm
Mængde 75/Cs.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af insulin og nålepenne
Produkttype Sharps Container