Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 tommer Grafit fittings
Beskrivelse
- Sammensat af grafit og Vespel
- Mekanisk robust, hårdt materiale, lang levetid
- Danner et stærkt greb med kapillarsøjlen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Grafit-reducerende ferrule 1/8 tommer. Montering 1,2x6,4x4mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Størrelse (metrisk) | 6.4 x 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | 1/8 tommer Beslag |
| Materiale | Grafit |
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Diameter (metrisk) indvendig | 1.2 mm |