Få mere at vide
1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione, TRC
Artikelnummer. 30379630
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30379630 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30379630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42681510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione
CAS 1020-83-3
Molekylær formel C12 H20 O4
Mængde 10 mg
Synonym 2-Oxepanone, dimer, Caprolactone cyclic dimer, Dicaprolactone, ε-Caprolactone cyclic dimer
InChI formel InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9-15-12(14)8-4-2-6-10-16-11/h1-10H2
SMIL O=C1CCCCCOC(=O)CCCCCO1
IUPAC navn 1,8-dioxacyclotetradecane-2,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 228.285
Formel vægt 228.136