missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione, TRC

Artikelnummer. 30376711
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376711 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD426815100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione
CAS 1020-83-3
Molekylær formel C12 H20 O4
Mængde 100 mg
Synonym 2-Oxepanone, dimer, Caprolactone cyclic dimer, Dicaprolactone, ε-Caprolactone cyclic dimer
InChI formel InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9-15-12(14)8-4-2-6-10-16-11/h1-10H2
SMIL O=C1CCCCCOC(=O)CCCCCO1
IUPAC navn 1,8-dioxacyclotetradecane-2,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 228.285
Formel vægt 228.136
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.