Få mere at vide
1,8-Dinitropyrene (90%), TRC
Artikelnummer. 30135494
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135494 25 mg -
30009879 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48027025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42397-65-9
Molekylær formel C16 H8 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 292.25
Synonym Pyrene, 1,8-dinitro-, 1,8-Dinitropyrene
IUPAC navn 1,8-dinitropyrene
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3ccc(c4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Dinitropyrene
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18(21)22)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H
Formel vægt 292.0484