Få mere at vide
1,8-Dinitropyrene (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dinitropyrene |
| CAS | 42397-65-9 |
| Molekylær formel | C16 H8 N2 O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Pyrene, 1,8-dinitro-, 1,8-Dinitropyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18(21)22)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3ccc(c4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,8-dinitropyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.25 |
| Formel vægt | 292.0484 |