missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,8-Dinitronaphthalene (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dinitronaphthalene |
| CAS | 602-38-0 |
| Molekylær formel | C10 H6 N2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Naphthalene, 1,8-dinitro- (8CI, 9CI, ACI), 1,8-Dinitronaphthalene (ACI), NSC 6323 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N2O4/c13-11(14)8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(15)16/h1-6H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc2cccc(c12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,8-dinitronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.17 |
| Formel vægt | 218.0328 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?