missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,8-Dinitroanthraquinone, TRC

Artikelnummer. 30363185
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363185 500 mg
30356482 100 mg
30355859 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD191835500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 129-39-5
Molekylær formel C14H6N2O6
Molekylvægt (g/mol) 298.21
Synonym 1,8-Dinitro-9,10-anthracenedione, 1,8-Dinitro-9,10-anthraquinone, Alizarine Violet R Base, NSC 37108, Waxoline Violet BA
IUPAC navn 1,8-dinitroanthracene-9,10-dione
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3cccc(c3C(=O)c12)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,8-Dinitroanthraquinone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H
Formel vægt 298.0226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.