Få mere at vide
1,8-Dimethylnaphthalen-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dimethylnaphthalene-d12 |
| CAS | 104489-29-4 |
| Molekylær formel | C12 2H12 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,6,7,8-d6, 4,5-di(methyl-d3)- (9 CI), 1,8-Dimethylnaphthalene D12, Perdeuterio-1,8-dimethylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H12/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10(2)12(9)11/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c2c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,6,7,8-hexadeuterio-4,5-bis(trideuteriomethyl)naphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.3 |
| Formel vægt | 168,1692 g/mol |
| Vis mere |