Få mere at vide
1,8-Dimethylacarbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dimethylacarbazole |
| CAS | 6558-83-4 |
| Molekylær formel | C14H13N |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N/c1-9-5-3-7-11-12-8-4-6-10(2)14(12)15-13(9)11/h3-8,15H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cccc2c3cccc(C)c3[nH]c12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.26 |
| Formel vægt | 195.1048 |