Få mere at vide
1,8-Diiodooctane, 97+%, stab. with copper
Artikelnummer. 11309216
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309216 10 g 10g
11434210 25 g 25g
11404213 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10867.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24772-63-2 | C8H16I2 | 366.025 g/mol
1,8-Diiodoctan bruges til at forbedre effektkonverteringseffektiviteten af polymersolceller. Det bruges også som et forarbejdningsadditiv til at forbedre morfologien og effektiviteten af bulk heterojunctions solceller baseret på den regioregulære poly(3-hexylthiophen).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,8-Diiodoctane bruges til at forbedre effektkonverteringseffektiviteten af polymersolceller. Det bruges også som et forarbejdningsadditiv til at forbedre morfologien og effektiviteten af bulk heterojunctions solceller baseret på den regioregulære poly(3-hexylthiophen).
Opløselighed Blandbar med
methanol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med vand og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24772-63-2
Molekylær formel C8H16I2
MDL nummer MFCD00001106
InChI nøgle KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90605
IUPAC navn 1,8-diiodoctan
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diiodooctane
Navn note Stabilized with copper
Tæthed 1.84
Kogepunkt 167°C to 169°C (6 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Brydningsindeks 1.5635
Mængde 10 g
Beilstein 1735437
Følsomhed Light sensitive
Synonym octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1 cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer
Opløselighedsinformation Miscible with methanol.
SMIL ICCCCCCCCI
Molekylvægt (g/mol) 366.03
Formel vægt 366.03
Procent renhed ≥97%