Få mere at vide
1,8-Dihydroxyanthraquinon, TRC
Artikelnummer. 30138075
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138075 100 g
30135094 10 g
17904865 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD450150100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-10-2
Molekylær formel C14 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Synonym Anthraquinone, 1,8-dihydroxy- (8CI), 1,8-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthron, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax
IUPAC navn 1,8-dihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dantron
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Formel vægt 240.0423