Få mere at vide
1,8-Dihydroxyanthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dantron |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H |
| Formel vægt | 240.0423 |