Få mere at vide
1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-dion (Danthron), Mikromol™
Artikelnummer. 17923886
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17923886 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17923886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0137.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dion (Danthron)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dantron
CAS 117-10-2
Analyt- eller komponentnavne Dantron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
SMIL Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC navn 1,8-dihydroxyanthracen-9,10-dion
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 240,0423 g/mol