missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthracenedione, TRC

Artikelnummer. 30372443
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372443 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45019010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthracenedione
CAS 81-55-0
Molekylær formel C14H6N2O8
Mængde 10 g
Synonym 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-anthraquinone, 4,5-Dinitro-chrysazin, 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthracene-9,10-dione, 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone, 1,8-Dinitro-4,5-dihydroxyanthraquinone, 4,5-Dihydroxy-1,8-dinitroanthraquinone, 4,5-Dinitrochrysazin, ARDP 0006, NSC 81256
InChI formel InChI=1S/C14H6N2O8/c17-7-3-1-5(15(21)22)9-11(7)14(20)12-8(18)4-2-6(16(23)24)10(12)13(9)19/h1-4,17-18H
SMIL Oc1ccc(c2C(=O)c3c(C(=O)c12)c(O)ccc3[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-4,5-dinitroanthracene-9,10-dione
Molekylvægt (g/mol) 330.21
Formel vægt 330.0124
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.