Få mere at vide
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracen-9,10-dion (Aloe-Emodin), Mikromol™
Artikelnummer. 17912996
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912996 100 mg
17931176 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17912996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1318.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracen-9,10-dion (Aloe-Emodin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aloe Emodin
CAS 481-72-1
Analyt- eller komponentnavne Aloe Emodin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H10 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diacerein Imp. B (EP), 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone, Diacerein Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
SMIL OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9,10-dion
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 270,0528 g/mol