Få mere at vide
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-4-oxo-pyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-4-oxo-pyrano[3,4-b]indole-1-a |
| CAS | 111478-84-3 |
| Molekylær formel | C18 H21 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO4/c1-4-11-7-6-8-12-15-13(20)10-23-18(5-2,9-14(21)22-3)17(15)19-16(11)12/h6-8,19H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1cccc2c3C(=O)COC(CC)(CC(=O)OC)c3[nH]c12 |
| IUPAC navn | methyl 2-(1,8-diethyl-4-oxo-9H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.36 |
| Formel vægt | 315.1471 |