Få mere at vide
1,8-Dichloroanthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dichloroanthraquinone |
| CAS | 82-43-9 |
| Molekylær formel | C14H6Cl2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,8-Dichloro-9,10-anthracenedione, 1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone, 1,8-Dichloroanthraquinone, NSC 7209 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H |
| SMIL | O=C1C=2C=CC=C(Cl)C2C(=O)C=3C(Cl)=CC=CC13 |
| IUPAC navn | 1,8-dichloroanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.1 |
| Formel vægt | 275.97 |