Få mere at vide
1,8-dibromooctan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dibromooctane |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2 |
| Formel vægt | 269.9619 |