Få mere at vide
1,8-dibromooctan, TRC
Artikelnummer. 30376437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376437 1 g
30387151 5 g
30386229 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4257151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4549-32-0
Molekylær formel C8H16Br2
Molekylvægt (g/mol) 272.02
Synonym NSC 9820, Octamethylene Dibromide, alpha,ω-Dibromooctane
IUPAC navn 1,8-dibromooktan
SMIL BrCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Dibromooctane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Formel vægt 269.9619