Få mere at vide
1,8-Dibromooctane, 98%
Beskrivelse
1,8-Dibromooctane anvendes som tilsætningsstof i præparatet poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophendiyl]]:[6,6]-phenylsyre, som anvendes til methyl-, butylsyre-C71-methyl solcelleanlæg (OPV'er). Yderligere anvendes det til fremstilling af (1,4-bis-(8-bromoctyloxy)-benzen).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
dibromoctan anvendes som additiv i fremstillingen poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′ ]dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophendiyl]]:[6,6]-phenylC71-smørsyre-methylester, som finder anvendelse i fremstillingen af organiske solcelleanlæg (OPV'er). Yderligere anvendes det til fremstilling af (1,4-bis-(8-bromoctyloxy)-benzen).
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dibromooctane |
| Smeltepunkt | 15°C to 16°C |
| Tæthed | 1.468 |
| Kogepunkt | 270°C to 272°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.4995 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1698114 |
| Opløselighedsinformation | Immiscible with water. |
| SMIL | C(CCCCBr)CCCBr |
| Vis mere |