Få mere at vide
1,8-Dibromooctan, 98%
Artikelnummer. 15453107
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453107 250 g 250g
11444210 25 g 25g
11437567 50 g 50g
11454210 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15453107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15651.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272,024 g/mol
1,8-Dibromooctane anvendes som tilsætningsstof i præparatet poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophendiyl]]:[6,6]-phenylsyre, som anvendes til methyl-, butylsyre-C71-methyl solcelleanlæg (OPV'er). Yderligere anvendes det til fremstilling af (1,4-bis-(8-bromoctyloxy)-benzen).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,8-
dibromoctan anvendes som additiv i fremstillingen poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′ ]dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophendiyl]]:[6,6]-phenylC71-smørsyre-methylester, som finder anvendelse i fremstillingen af organiske solcelleanlæg (OPV'er). Yderligere anvendes det til fremstilling af (1,4-bis-(8-bromoctyloxy)-benzen).
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4549-32-0
Molekylær formel C8H16Br2
MDL nummer MFCD00000277
InChI nøgle DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC navn 1,8-dibromoctan
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Dibromooctane
Smeltepunkt 15°C to 16°C
Tæthed 1.468
Kogepunkt 270°C to 272°C
Flammepunkt >110°C
Brydningsindeks 1.4995
Mængde 250 g
Beilstein 1698114
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
SMIL BrCCCCCCCCBr
Molekylvægt (g/mol) 272.02
Formel vægt 272.02
Procent renhed 98%