Få mere at vide
1,8-Dibromooctan, 98%
Artikelnummer. 11934491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11934491 250 mL Glasflaske 250ml
10326370 10 mL Glasflaske 10ml
10070770 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112882500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4549-32-0
Molekylær formel C8H16Br2
Molekylvægt (g/mol) 272.01
InChI nøgle DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC navn 1,8-dibromoctan
SMIL C(CCCCBr)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Dibromooctane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 15,0 °C til 16,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.4600g/mL
Kogepunkt 270,0 °C til 272,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)8Br
Brydningsindeks 1,4981 til 1,5001
Mængde 250 mL
Beilstein 01,16
Specifik vægtfylde 1.46
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 272.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske