Få mere at vide
1,8-Dibromoanthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dibromoanthracene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-10-4-2-6-14(16)12(10)8-11(9)13/h1-8H |
| Formel vægt | 333.8993 |