Få mere at vide
MedChemExpress 1,8-Diazafluoren-9-one
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 33.33 mg/mL (182.95 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (3.68 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.18 g/mol |
| CAS | 54078-29-4 |
| Synonym | DFO |