Få mere at vide
1,8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione, TRC
Artikelnummer. 30008849
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008849 5 mg
30006626 10 mg
30005557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4948005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4266-66-4
Molekylær formel C12H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 226.32
Synonym NSC 138477
SMIL O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-4-8-12(16)14-10-6-2-1-5-9-13-11/h1-10H2,(H,13,15)(H,14,16)
Formel vægt 226.1681
Procent renhed >95%