Få mere at vide
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Sigma-Aldrich™
Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency.
Spezifikation
Spezifikation
| Smeltepunkt | <-70°C |
| Tæthed | 1.02 g/cm3 at 20°C |
| pH | 12.8 (20°C, 10 g/L in H2O) |
| MDL nummer | MFCD00006930 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?