Få mere at vide
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%
Beskrivelse
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en anvendes i organisk syntese som en katalysator, en kompleksdannende ligand og en ikke-nukleofil base. Det bruges som et beskyttelsesmiddel til syntesen af cephalosporin og som en katalysator for polyurethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en anvendes i organisk syntese som en katalysator, en kompleksdannende ligand og en ikke-nukleofil base. Det bruges som et beskyttelsesmiddel til syntesen af cephalosporin og som en katalysator for polyurethan.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler, syreanhydrider, syrechlorider og chlorformiater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene |
| Smeltepunkt | -70°C |
| Tæthed | 1.02 |
| pH | 12.8 |
| Kogepunkt | 261°C |
| Flammepunkt | 116°C (240°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.522 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3267 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene