Få mere at vide
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%
Artikelnummer. 11479673
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479673 25 g 25g
11489673 100 g 100g
11499673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12449.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.71 DKK
    324.65 DKK / 25g
    Spare 35.06 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152,241 g/mol
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en anvendes i organisk syntese som en katalysator, en kompleksdannende ligand og en ikke-nukleofil base. Det bruges som et beskyttelsesmiddel til syntesen af cephalosporin og som en katalysator for polyurethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en anvendes i organisk syntese som en katalysator, en kompleksdannende ligand og en ikke-nukleofil base. Det bruges som et beskyttelsesmiddel til syntesen af cephalosporin og som en katalysator for polyurethan.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler, syreanhydrider, syrechlorider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6674-22-2
Molekylær formel C9H16N2
Molekylvægt (g/mol) 152.241
MDL nummer MFCD00006930
InChI nøgle GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
IUPAC navn 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepin
SMIL C1CCC2=NCCCN2CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Smeltepunkt -70 °C
Tæthed 1.02
pH 12.8
Kogepunkt 261 °C
Flammepunkt 116 °C (240 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.522
Mængde 25 g
FN nummer UN3267
Beilstein 508906
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 152.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-pyrimido[1,2-a]azepine