Få mere at vide
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%
Artikelnummer. 10104320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10104320 25 g Glasflaske 25g
10377240 100 g Glasflaske 100g
10662023 500 g Glasflaske 500g
10023313 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10104320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.62 DKK
    339.65 DKK / 25g
    Spare 37.97 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6674-22-2
MDL nummer MFCD00006930
InChI nøgle GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
IUPAC navn 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepin
SMIL C1CCC2=NCCCN2CC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Navn note ≥98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0190g/mL
Kogepunkt 261,0 °C
Flammepunkt 116 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H16N2
Brydningsindeks 1,5210 til 1,5230
Mængde 25 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Merck Index 15, 2996
Specifik vægtfylde 1.019
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Molekylvægt (g/mol) 152.24
Viskositet 11,76 mPa (20 °C)
Formel vægt 152.24
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
Mention de danger
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.