Få mere at vide
1,8-Diaza-2,9-diketocyclotradecane, TRC
Artikelnummer. 30007496
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007496 2.5 mg
30012440 25 mg
30006864 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4176432.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56403-09-9
Molekylær formel C12H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 226.32
Synonym 1,8-Diaza-2,9-dioxocyclotetradecane, 1,8-Diazacyclopentadecane-2,9-dione, Hexahydro-2H-azepin-2-one Cyclic Dimer, 6-Aminohexanoate Cyclic Dimer, Caprolactam Cyclic Dimer;, Caprolactam Dimer, Cyclic Dimer of ε-Caprolactam, 6-Aminohexanoic Acid Bimol. Cyclic Lactam, ε-Aminocaproic Acid Cyclic Dimer, ε-Caprolactam Cyclic Dimer;
SMIL [H][C@@]1([C@@H](C(CC/C=C(C)\C)=C)CC2)[C@]2(C)[C@]3(C)CC[C@@]4([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diaza-2,9-diketocyclotetradecane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-1-5-9-13-12(16)8-4-2-6-10-14-11/h1-10H2,(H,13,16)(H,14,15)
Formel vægt 226.1681
Procent renhed >95%