Få mere at vide
1,8-Diaminotriethyleneglycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Diaminotriethyleneglycol |
| CAS | 929-59-9 |
| Molekylær formel | C6 H16 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2 |
| SMIL | NCCOCCOCCN |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.1212 |